Stampa…
Tetrametilsilano ACS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TMS
445900250 445901000
ACRO445900250EA 38.6 EUR
ACRO445900250 ACRO445901000
Tetrametilsilano ACS per spettroscopia NMR
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
Peso molecolare: 88,22 g/mol
Punto di ebollizione: 26…28 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,64 g/cm³
Flash Pt: –27 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008274
CAS Number: 75-76-3
UN: 2749
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.05 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test