Stampa…
tert-Butyldimethylsilane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
445710050 445710250
ACRO445710050EA 55.8 EUR
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formula: C₆H₁₆Si
Peso molecolare: 116,28 g/mol
Punto di ebollizione: 81…83 °C
Densità: 0,701 g/cm³
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010754
CAS Number: 29681-57-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %