Stampa…
Tetracloroetilene 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Percloroetilene
445690010 445690025 445691000
ACRO445690010EA 79.6 EUR
ACRO445690010 ACRO445690025 ACRO445691000
Tetracloroetilene 99+% per HPLC
Tetracloroetilene
Formula: C₂Cl₄
Peso molecolare: 165,83 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,625 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000834
CAS Number: 127-18-4
UN: 1897
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=0857ee568b8a888a033c518aa153acc9bfece954&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %