Stampa…
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 271 EUR
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₇BN₂O₄
Peso molecolare: 181,9418 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437851
CAS Number: 89466-07-9
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure