Stampa…
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
445271000 445278000
445271000.EA 60.4 EUR
445271000. 445278000.
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Boron trifluoride - methanol complex
Formula: CH₄BF₃O
Peso molecolare: 99.85 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.87 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00071635
CAS Number: 373-57-9
UN: 3286
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)