Stampa…
Acyclovir 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
445240100 445240500
ACRO445240100EA 39.5 EUR
ACRO445240100 ACRO445240500
Acyclovir 98%
Acyclovir
Formula: C₈H₁₁N₅O₃
Peso molecolare: 225,21 g/mol
Punto di fusione: 256…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057880
CAS Number: 59277-89-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %