4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010
445150050
ACRO445150010EA
193
EUR
ACRO445150010
ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₂₀BNO₂ Peso molecolare: 233,12 g/mol Punto di fusione: 65…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06795668 CAS Number: 845870-55-5 |
Appearance | White to brown to purple Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 63 to 67 °C |
GC | ≥96 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |