Stampa…
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[1-(methylethyl)pyrazol-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(1-Methylethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
445090010 445090050
ACRO445090010EA 164 EUR
ACRO445090010 ACRO445090050
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Peso molecolare: 236,12 g/mol
Punto di fusione: 41…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11867881
CAS Number: 879487-10-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure