2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid, pinacol ester
445030010
445030050
ACRO445030010EA
128
EUR
ACRO445030010
ACRO445030050
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BFO₃ Peso molecolare: 250,07 g/mol Punto di ebollizione: 105…113 °C (,1 mmHg) Punto di fusione: 32…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11867877 CAS Number: 1112208-82-8 |
Appearance | Colorless to yellow Low melting solid or viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |