Stampa…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444960010 444960050
ACRO444960010EA 76.1 EUR
ACRO444960010 ACRO444960050
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663854
CAS Number: 171364-78-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light green to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure