Stampa…
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444920010 444920050
ACRO444920010EA 164 EUR
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₄
Punto di fusione: 39…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788240
CAS Number: 214360-59-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure