Stampa…
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444900050 444900250
ACRO444900050EA 141 EUR
ACRO444900050 ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
Punto di fusione: 242…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411940
CAS Number: 123088-59-5
Visualizza i codici
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure