Stampa…

3-Iodo-1H-pyrazole 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Iodopyrazole

444810010 444810050
ACRO444810010EA 116 EUR
ACRO444810010 ACRO444810050
3-Iodo-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,98 g/mol
Punto di fusione: 68…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022324
CAS Number: 4522-35-4

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR