Stampa…
4-Iodo-o-anisidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 137 EUR
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Formula: C₇H₈INO
Peso molecolare: 249,490 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044438
CAS Number: 338454-80-1
Visualizza i codici
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure