Stampa…
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
445210010 445210050
ACRO445210010EA 63.2 EUR
ACRO445210010 ACRO445210050
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₄
Peso molecolare: 249,07 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179447
CAS Number: 190788-59-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 50 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure