Stampa…
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444720010 444720050
ACRO444720010EA 255 EUR
ACRO444720010 ACRO444720050
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Punto di fusione: 83…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998162
CAS Number: 1035235-29-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure