Stampa…
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
444690050 444690250
ACRO444690050EA 64.9 EUR
ACRO444690050 ACRO444690250
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
Peso molecolare: 238.52 g/mol
Punto di fusione: 55…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663875
CAS Number: 195062-61-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure