Stampa…
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444660010 444660050
ACRO444660010EA 118 EUR
ACRO444660010 ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BN₂O₄
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781162
CAS Number: 910462-31-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 208 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure