Stampa…
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444500010 444500050
ACRO444500010EA 209 EUR
ACRO444500010 ACRO444500050
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033884
CAS Number: 819058-34-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure