Stampa…
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444490010 444490050
ACRO444490010EA 145 EUR
ACRO444490010 ACRO444490050
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Peso molecolare: 237.08 g/mol
Punto di fusione: 163…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09951877
CAS Number: 819057-45-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure