Stampa…
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444480010 444480050
ACRO444480010EA 190 EUR
ACRO444480010 ACRO444480050
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864184
CAS Number: 877160-63-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %