Stampa…
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444470010 444470050
ACRO444470010EA 233 EUR
ACRO444470010 ACRO444470050
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06795672
CAS Number: 1073371-77-3
Visualizza i codici
Appearance White to pink to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure