Stampa…
4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
444460010 444460050
ACRO444460010EA 126 EUR
ACRO444460010 ACRO444460050
4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClN
Peso molecolare: 203,6700 g/mol
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00477989
CAS Number: 135-68-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure