Stampa…
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444430010 444430050
ACRO444430010EA 65.9 EUR
ACRO444430010 ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₃
Punto di ebollizione: 80 °C (,1Torr)
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863922
CAS Number: 171364-81-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure