Stampa…
Etilen glicole, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Glicole etilenico
444230010 444230050
ACRO444230010EA 28.3 EUR
ACRO444230010 ACRO444230050
Etilen glicole, grado tecnico
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 62.07 g/mol
Punto di ebollizione: 196…198 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1.113 g/cm³
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %