Stampa…
Gallium(III) chloride, anidro 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 83.3 EUR
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Gallium(III) chloride, anidro 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Gallium(III) chloride
Formula: Cl₃Ga
Punto di ebollizione: 201 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,29 g/cm³ (80 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011018
CAS Number: 13450-90-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm