Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
444080010 444080050
ACRO444080010EA 80.8 EUR
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159641
CAS Number: 5952-92-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %