2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
444040010
444040050
ACRO444040010EA
203
EUR
ACRO444040010
ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formula:
C₆H₈N₂OS Peso molecolare: 156,2 g/mol Punto di fusione: 75…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03844445 CAS Number: 1005-28-3 |
Appearance | Yellow to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 78 °C |
GC | ≥96.0 % |