Stampa…
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
443880100 443880500
ACRO443880100EA 137 EUR
ACRO443880100 ACRO443880500
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 99%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035926
CAS Number: 20925-27-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 118 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %