Stampa…
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-delta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 0
443820010 443820050
ACRO443820010EA 82.6 EUR
ACRO443820010 ACRO443820050
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101.11 g/mol
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00273364
CAS Number: 22677-21-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +60° (20°C, 589 nm) (c=0.36 in water)