Stampa…
Cyclopropylacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
443780010 443780050
ACRO443780010EA 69.7 EUR
ACRO443780010 ACRO443780050
Cyclopropylacetic acid 97%
Cyclopropylacetic acid
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 60…61 °C (29 mmHg)
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041544
CAS Number: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %