Stampa…
2-Methylisonicotinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
443490010 443490050
ACRO443490010EA 72.4 EUR
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00513435
CAS Number: 4021-11-8
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %