Stampa…
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 23.8 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃IO
Punto di ebollizione: 72…74 °C (15 mmHg)
Densità: 1,84 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042411
CAS Number: 103962-05-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %