Stampa…
3-Iodothiophene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
443380010 443380050
ACRO443380010EA 57.5 EUR
ACRO443380010 ACRO443380050
3-Iodothiophene 97%
3-Iodothiophene
Formula: C₄H₃IS
Peso molecolare: 210.04 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 2.066 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037901
CAS Number: 10486-61-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %