4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
444520010
444520050
ACRO444520010EA
108
EUR
ACRO444520010
ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₃H₄IN₃ Peso molecolare: 208,99 g/mol Punto di fusione: 143…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22422021 CAS Number: 81542-51-0 |
Appearance | Off-white to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 146 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |