Stampa…
Acetone, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
444150050 444150250
ACRO444150050EA 61.8 EUR
ACRO444150050 ACRO444150250
Acetone, grado tecnico
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Punto di ebollizione: 56 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,79 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
Density 0.790 to 0.792 kg/l
GC ≥98.5 %