Stampa…
Picolinamide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
443360100 443360500
ACRO443360100EA 90.1 EUR
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamide 98%
Picolinamide
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di ebollizione: 143 °C (2,7kPa)
Punto di fusione: 106…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023483
CAS Number: 1452-77-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %