Stampa…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
443170010 443170050
ACRO443170010EA 23.3 EUR
ACRO443170010 ACRO443170050
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 59,5…61.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014611
CAS Number: 6164-79-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
GC ≥96.0 %