4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
443160050
443160250
ACRO443160050EA
87.8
EUR
ACRO443160050
ACRO443160250
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formula:
C₅H₃ClFN Punto di ebollizione: 142…143 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 27…24 °C Flash Pt: 28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03453233 CAS Number: 2546-56-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |