Glicol etilenico dimetiletere, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimetilglicol, 1,2-Dimetossietano
442980010
442981000
442980010.EA
366
EUR
442980010.
442981000.
Glicol etilenico dimetiletere, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Glicol etilenico dimetiletere
Formula:
C₄H₁₀O₂ Peso molecolare: 90,12 g/mol Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –69 °C Densità: 0,867 g/cm³ Flash Pt: –6 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008502 CAS Number: 110-71-4 UN: 2252 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm BHT |