Stampa…
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 97.8 EUR
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Peso molecolare: 153,61 g/mol
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043270
CAS Number: 13031-60-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %