Stampa…
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
442740010 442740050
ACRO442740010EA 123 EUR
ACRO442740010 ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₉ClFN
Peso molecolare: 125,57 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038718
CAS Number: 136725-53-6
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)