Stampa…
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 80.9 EUR
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,244 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C (,2Torr)
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 0,998 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210021
CAS Number: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %