N-Boc-L-serine, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₅NO₅ Punto di fusione: 84…89 °C Flash Pt: 186 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00150501 CAS Number: 3262-72-4 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water) |