Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
442550050 442550250
ACRO442550050EA 89.7 EUR
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di ebollizione: 210…212 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023199
CAS Number: 4472-44-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %