4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃N₂ Punto di fusione: 144…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042155 CAS Number: 654-70-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to orange to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 138 to 146 °C |
HPLC | ≥96.0 % |