Stampa…
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
442460100 442460500
ACRO442460100EA 42.3 EUR
ACRO442460100 ACRO442460500
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 166…167 °C (4Torr)
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00028016
CAS Number: 6793-92-6
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %