Stampa…
5-Methoxyanthranilic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
443340010 443340050
ACRO443340010EA 54.8 EUR
ACRO443340010 ACRO443340050
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di fusione: 151…151,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016509
CAS Number: 6705-03-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %