2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
442290050
442290250
ACRO442290050EA
115
EUR
ACRO442290050
ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formula:
C₇H₅BrN₂S Peso molecolare: 229,1 g/mol Punto di fusione: 212…214 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00152229 CAS Number: 15864-32-1 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |