Stampa…
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
442280010 442280050
ACRO442280010EA 72.7 EUR
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Punto di fusione: 31…33 °C
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142822
CAS Number: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %